3-Brom-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
PC1340-1KG
PC1340-250G
PC1340-500G
APOSPC1340-1KGEA
197
EUR
APOSPC1340-1KG
APOSPC1340-250G
APOSPC1340-500G
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol 98%
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molekulargewicht: 225.01 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C Dichte: 1.613 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000380 CAS-Nummer: 401-78-5 EINECS: 206-932-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...