4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095347
CAS-Nummer: 1735-53-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III