2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1328-1G PC1328-5G
APOSPC1328-1GEA 264 EUR
APOSPC1328-1G APOSPC1328-5G
2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol
2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol
Formel: C₄H₄F₄O
Siedepunkt: 152…157 °C
Dichte: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00190085
CAS-Nummer: 374-32-3
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR