2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1327-25G PC1327-5G PC1327-1KG
APOSPC1327-25GEA 348 EUR
APOSPC1327-25G APOSPC1327-5G APOSPC1327-1KG
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₄H₂F₈O₃S
Siedepunkt: 102…105 °C/740mmHg
Dichte: 1.702 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862006
CAS-Nummer: 6401-00-9
UN-Nummer: 2927
ADR: 6.1+8,II