2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1264-25G
PC1264-5G
PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA
50.9
EUR
APOSPC1264-25G
APOSPC1264-5G
APOSPC1264-100G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃F₄N Siedepunkt: 143 °C Schmelzpunkt: –15.2 °C Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 50 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03092901 CAS-Nummer: 94239-04-0 EINECS: 428-100-3 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |