Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1253-5G
PC1253-25G
APOSPC1253-5GEA
108
EUR
APOSPC1253-5G
APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin 95%
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin
Formel:
C₄H₅F₆N Siedepunkt: 70…71 °C Dichte: >1,1 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042094 CAS-Nummer: 407-01-2 EINECS: 206-978-7 UN-Nummer: 2924 ADR: 3+8,III |