Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formel: C₁₂H₈F₂O
Siedepunkt: 232…240 °C/743mmHg
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013552
CAS-Nummer: 330-93-8
EINECS: 206-358-6