4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin 98%
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin
Formel: C₁₅H₁₂F₆N₂
Schmelzpunkt: 195…202 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039146
CAS-Nummer: 1095-78-9