4,4'-[(1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2,2-propandiyl)bis(4,1-phenylenoxy)]dianilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1225-25G PC1225-5G
APOSPC1225-25GEA 163 EUR
APOSPC1225-25G APOSPC1225-5G
4,4'-[(1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2,2-propandiyl)bis(4,1-phenylenoxy)]dianilin 98%
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Formel: C₂₇H₂₀F₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015723
CAS-Nummer: 69563-88-8