2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1224H-25G PC1224H-50G PC1224H-5G
APOSPC1224H-25GEA 328 EUR
APOSPC1224H-25G APOSPC1224H-50G APOSPC1224H-5G
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₇H₁₆F₆N₂
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039148
CAS-Nummer: 116325-74-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR