2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1224-100G PC1224-250G PC1224-500G
APOSPC1224-100GEA 109 EUR
APOSPC1224-100G APOSPC1224-250G APOSPC1224-500G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
  • Polymer grade
Formel: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 243 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039147
CAS-Nummer: 83558-87-6