3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 119 EUR
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09907960
CAS-Nummer: 925910-42-5