4-Fluor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1197-100G PC1197-25G PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA 174 EUR
APOSPC1197-100G APOSPC1197-25G APOSPC1197-5G
4-Fluor-3-nitrobenzonitril
4-Fluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632197
CAS-Nummer: 1009-35-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III