Chlorofluoroacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 375 EUR
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Formel: C₂H₂ClFO₂
Siedepunkt: 162 °C
Dichte: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00871521
CAS-Nummer: 471-44-3
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III