2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1132-1G PC1132-500MG PC1132-5G
APOSPC1132-1GEA 58 EUR
APOSPC1132-1G APOSPC1132-500MG APOSPC1132-5G
2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275284
CAS-Nummer: 152434-88-3