2,6-Difluor-3-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1128-1G PC1128-250MG
APOSPC1128-1GEA 174 EUR
APOSPC1128-1G APOSPC1128-250MG
2,6-Difluor-3-methoxybenzoesäure
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115901
CAS-Nummer: 886498-30-2