Pentafluorphenylpentamethylbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenesulphonate
PC11276-1G PC11276-500MG PC11276-5G
APOSPC11276-1GEA 275 EUR
APOSPC11276-1G APOSPC11276-500MG APOSPC11276-5G
Pentafluorphenylpentamethylbenzolsulfonat
Pentafluorphenylpentamethylbenzolsulfonat
Formel: C₁₇H₁₅F₅O₃S
Schmelzpunkt: 151…153 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975144
CAS-Nummer: 886361-16-6