Pentafluorphenyl-2,4,6-trimethylbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11269-1G PC11269-500MG PC11269-5G
APOSPC11269-1GEA 275 EUR
APOSPC11269-1G APOSPC11269-500MG APOSPC11269-5G
Pentafluorphenyl-2,4,6-trimethylbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2,4,6-trimethylbenzolsulfonat
Formel: C₁₅H₁₁F₅O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975138
CAS-Nummer: 885950-62-9