4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA 49.3 EUR
APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
Dichte: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075254
CAS-Nummer: 142808-15-9