Kalium(4-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11244-1G
PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA
86.1
EUR
APOSPC11244-1G
APOSPC11244-5G
Kalium(4-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KO₂S Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115738 CAS-Nummer: 850623-40-4 |