Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
Schmelzpunkt: 164…168 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039954
CAS-Nummer: 438553-44-7