Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium (4-formylphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 554 EUR
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₅BF₃KO
Schmelzpunkt: 282…288 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093980
CAS-Nummer: 374564-36-0