Kalium(4-methyl-1-naphthyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11235-100G
PC11235-25G
PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA
786
EUR
APOSPC11235-100G
APOSPC11235-25G
APOSPC11235-5G
Kalium(4-methyl-1-naphthyl)trifluoroborat
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formel:
C₁₁H₉BF₃K Schmelzpunkt: 204…208 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115748 CAS-Nummer: 850623-55-1 |