Kalium(3-fluor-4-phenylphenyl)trifluoroborat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Potassium (2-fluorobiphenyl-4-yl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(2-fluorobiphenyl-4-yl)borate

PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 113 EUR
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Kalium(3-fluor-4-phenylphenyl)trifluoroborat
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Formel: C₁₂H₈BF₄K
Schmelzpunkt: 290…294 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235035
CAS-Nummer: 850623-57-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR