Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium (3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate, (3-Chloro-4-fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11231-1G PC11231-5G PC11231-25G
APOSPC11231-1GEA 79.9 EUR
APOSPC11231-1G APOSPC11231-5G APOSPC11231-25G
Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₃BClF₄K
Schmelzpunkt: 234…244 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115752
CAS-Nummer: 850623-59-5