Kalium(3-fluor-4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium trifluoro(3-fluoro-4-methoxyphenyl)borate, Potassium(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)trifluoroborate
PC11224-100G
PC11224-25G
PC11224-5G
APOSPC11224-100GEA
786
EUR
APOSPC11224-100G
APOSPC11224-25G
APOSPC11224-5G
Kalium(3-fluor-4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₆BF₄KO Schmelzpunkt: 276…280 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115757 CAS-Nummer: 850623-62-0 |