3-Brom-5-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1121-25G
PC1121-5G
APOSPC1121-25GEA
66.7
EUR
APOSPC1121-25G
APOSPC1121-5G
3-Brom-5-fluorbenzonitril 98%
3-Brom-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrFN Schmelzpunkt: 43…46 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038227 CAS-Nummer: 179898-34-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |