3,5-Difluorsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1112-1G
PC1112-5G
PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA
36.4
EUR
APOSPC1112-1G
APOSPC1112-5G
APOSPC1112-25G
3,5-Difluorsalicylaldehyd 98%
3,5-Difluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039224 CAS-Nummer: 63954-77-8 |