4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 109 EUR
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Schmelzpunkt: 235…238 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151855
CAS-Nummer: 128796-39-4