4-Fluor-2-methoxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1109-25G
PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA
212
EUR
APOSPC1109-25G
APOSPC1109-5G
4-Fluor-2-methoxybenzonitril 97%
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116335 CAS-Nummer: 191014-55-8 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |