2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 29 EUR
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042161
CAS-Nummer: 1496-40-8