5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1100CD-100G
PC1100CD-25G
PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA
503
EUR
APOSPC1100CD-100G
APOSPC1100CD-25G
APOSPC1100CD-5G
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Schmelzpunkt: 141…146 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236641 CAS-Nummer: 328-68-7 |