4-[(Trifluormethyl)thio]anilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 21.9 EUR
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin 96%
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Formel: C₇H₆F₃NS
Siedepunkt: 102…103 °C/8mmHg
Dichte: 1.351 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040926
CAS-Nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4