2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1090-1G PC1090-10G
APOSPC1090-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molekulargewicht: 206.12 g/mol
Schmelzpunkt: 105…109 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007155
CAS-Nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III