2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 3-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 33.5 EUR
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Siedepunkt: 189 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00061241
CAS-Nummer: 123973-25-1
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III