4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekulargewicht: 195.57 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Flammpunkt: 134 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007846
CAS-Nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III