Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Shibata Reagent II
PC10694-1G
PC10694-5G
APOSPC10694-1GEA
143
EUR
APOSPC10694-1G
APOSPC10694-5G
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide 98%
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formel:
C₁₅H₁₀F₃IO₃S Molekulargewicht: 454.20 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1443036-49-4 |