Difluoromethyl phenyl sulphide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC10684-1G
PC10684-5G
APOSPC10684-1GEA
91.5
EUR
APOSPC10684-1G
APOSPC10684-5G
Difluoromethyl phenyl sulphide 98%
Difluoromethyl phenyl sulphide
Formel:
C₇H₆F₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16301013 CAS-Nummer: 1535-67-7 |