Tributylphosphoniumtetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tri-n-butylphosphonium tetrafluoroborate
PC10682-1G
PC10682-25G
PC10682-5G
APOSPC10682-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10682-1G
APOSPC10682-25G
APOSPC10682-5G
Tributylphosphoniumtetrafluoroborat
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Formel:
C₁₂H₂₈BF₄P Schmelzpunkt: 50…53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664257 CAS-Nummer: 113978-91-9 |