2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10677-100G PC10677-25G
APOSPC10677-100GEA 328 EUR
APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Schmelzpunkt: –48 to –46 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09910264
CAS-Nummer: 16097-64-6