3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzenemethanol, 3-bromo-4-(trifluoromethyl)
PC10670-1G PC10670-25G PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10670-1G APOSPC10670-25G APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185397
CAS-Nummer: 372120-54-2