2-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1067-1G
PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA
132
EUR
APOSPC1067-1G
APOSPC1067-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 95%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅Br₂F₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368721 CAS-Nummer: 886763-13-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |