Pentafluorphenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalinsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10571-1G PC10571-500MG PC10571-5G
APOSPC10571-1GEA 275 EUR
APOSPC10571-1G APOSPC10571-500MG APOSPC10571-5G
Pentafluorphenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalinsulfonat
Pentafluorphenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalinsulfonat
Formel: C₁₈H₁₂F₅NO₃S
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659540
CAS-Nummer: 663175-92-6