Pentafluorphenyl-4-cyanbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10567-1G PC10567-500MG PC10567-5G
APOSPC10567-1GEA 275 EUR
APOSPC10567-1G APOSPC10567-500MG APOSPC10567-5G
Pentafluorphenyl-4-cyanbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-cyanbenzolsulfonat
Formel: C₁₃H₄F₅NO₃S
Schmelzpunkt: 96…97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659542
CAS-Nummer: 885949-56-4