Pentafluorophenyl-5-brom-2-thiophensulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10565-1G PC10565-25G PC10565-5G
APOSPC10565-1GEA 130 EUR
APOSPC10565-1G APOSPC10565-25G APOSPC10565-5G
Pentafluorophenyl-5-brom-2-thiophensulfonat
Pentafluorophenyl-5-brom-2-thiophensulfonat
Formel: C₁₀H₂BrF₅O₃S₂
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659553
CAS-Nummer: 885949-67-7