2-Fluor-6-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10555-1G PC10555-25G PC10555-5G
APOSPC10555-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10555-1G APOSPC10555-25G APOSPC10555-5G
2-Fluor-6-nitroanilin 97%
2-Fluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 74…75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112583
CAS-Nummer: 17809-36-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III