2-Fluor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 42.2 EUR
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
2-Fluor-3-pyridinboronsäure
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
Schmelzpunkt: 172 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411557
CAS-Nummer: 174669-73-9