4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Molekulargewicht: 203.1 g/mol
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799521
CAS-Nummer: 20372-63-8