2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid

PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 277 EUR
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02684337
CAS-Nummer: 254993-59-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR