2,4,6-Trifluorphenylisocyanat 85%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 99.2 EUR
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
2,4,6-Trifluorphenylisocyanat 85%
2,4,6-Trifluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₂F₃NO
Siedepunkt: 166 °C
Dichte: 1.359 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52.2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426028
CAS-Nummer: 50528-80-8
UN-Nummer: 3080
ADR: 6.1+3,II